Få mere at vide
Iodine Monobromide, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15831151
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15831151 250 g
15806660 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15831151 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8207380250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-33-5
Tekniske data
Kogepunkt 116°C/1013 hPa (decomposition)
Kemisk navn eller materiale Iodine Monobromide
Smeltepunkt 37°C to 40°C
Mængde 250 g
MDL nummer MFCD00011353
Synonym Iodine monobromide, Bromine iodide, Iodine monobromide
Molekylvægt (g/mol) 206.81
Grad Research
Tæthed 4.41 g/cm3 at 20°C