Tekniske data
| Kogepunkt | 116,0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Iodine monobromide |
| Smeltepunkt | 42,0 °C til 50,0 °C |
| Farve | Sort-brun til grå |
| Fysisk form | Krystallinsk masse, krystaller eller klumper |
| Mængde | 50 g |
| Emballage | Glasflaske i plastikbeholder |
| Specifik vægtfylde | 4.41 |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (Iodometri) |
| Tæthed | 4.4100g/mL |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Iodine monobromide
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.