Få mere at vide
Jod monobromid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023090
Mængde:
25 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
Artikelnummer. 11428880
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16158.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7789-33-5 | BrI | 206.81 g/mol
Jodmonobromid bruges som en elektrofil, der anvendes i en ny syntetisk tilgang til polyketid-strukturenheder. Det bruges også i jodometri og tjener som en kilde til I + . Det er et kraftfuldt ioderingsmiddel, der bruges i organisk syntese såvel som involveret i syntesen af radioioderede fedtsyrer til hjertebilleddannelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Jodmonobromid bruges som en elektrofil, der anvendes i en ny syntetisk tilgang til polyketidstrukturenheder. Det bruges også i jodometri og tjener som en kilde til I + . Det er et kraftfuldt ioderingsmiddel, der bruges i organisk syntese såvel som involveret i syntesen af radioioderede fedtsyrer til hjertebilleddannelse.
Opløselighed Opløseligt i vand, alkohol, æter,
kulstofdisulfid og iseddike.
Noter
Luft-, lys- og fugtfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med alkoholer, fosfor, natrium og natriumoxider og kalium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-33-5
Molekylær formel BrI
Molekylvægt (g/mol) 206.81
MDL nummer MFCD00011353
InChI nøgle CBEQRNSPHCCXSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine monobromide, iodine bromide, iodobromine, iodine bromide ibr, unii-g0k622rd9n, iodinemonobromide, iodobromane, bromoiodine, jodmonobromid, hanus solution
PubChem CID 82238
IUPAC navn iodbroman
SMIL BrI
Tekniske data
Kogepunkt 116°C (decomposition)
Kemisk navn eller materiale Iodine monobromide
Smeltepunkt 50°C (sublimation)
Mængde 25 g
FN nummer UN3260
Beilstein 3902973
Flammepunkt None
Merck Index 14,5016
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol,ether,carbon disulfide and glacial acetic acid.
Formel vægt 206.81
Procent renhed 98%
Lugt Pungent
Følsomhed Light and moisture sensitive
Tæthed 4.416
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodine monobromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Iodine bromide (IBr)