Få mere at vide
Jodmonobromid, 98%
Artikelnummer. 11428880
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11428880 25 g 25g
11438880 100 g 100g
11443217 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428880 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16158.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7789-33-5 | BrI | 206,81 g/mol
Jodmonobromid bruges som en elektrofil, der anvendes i en ny syntetisk tilgang til polyketid-strukturenheder. Det bruges også i jodometri og tjener som en kilde til I + . Det er et kraftfuldt ioderingsmiddel, der bruges i organisk syntese såvel som involveret i syntesen af radioioderede fedtsyrer til hjertebilleddannelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Jodmonobromid bruges som en elektrofil, der anvendes i en ny syntetisk tilgang til polyketidstrukturenheder. Det bruges også i jodometri og tjener som en kilde til I + . Det er et kraftfuldt ioderingsmiddel, der bruges i organisk syntese såvel som involveret i syntesen af radioioderede fedtsyrer til hjertebilleddannelse.
Opløselighed Opløseligt i vand, alkohol, æter,
kulstofdisulfid og iseddike.
Noter
Luft-, lys- og fugtfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med alkoholer, fosfor, natrium og natriumoxider og kalium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-33-5
Molekylær formel BrI
Molekylvægt (g/mol) 206.81
MDL nummer MFCD00011353
InChI nøgle CBEQRNSPHCCXSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine monobromide, iodine bromide, iodobromine, iodine bromide ibr, unii-g0k622rd9n, iodinemonobromide, iodobromane, bromoiodine, jodmonobromid, hanus solution
PubChem CID 82238
IUPAC navn iodbroman
SMIL BrI
Tekniske data
Kogepunkt 116 °C (dekomponering)
Kemisk navn eller materiale Iodine monobromide
Smeltepunkt 50 °C (sublimering)
Mængde 25 g
FN nummer UN3260
Beilstein 3902973
Flammepunkt Ingen
Merck Index 14,5016
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, alkohol, æter, kulstofdisulfid og iseddikesyre.
Formel vægt 206.81
Procent renhed 98%
Lugt Gennemtrængende
Følsomhed Lys- og fugtfølsomt
Tæthed 4.416
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodine monobromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Iodine bromide (IBr)