Få mere at vide
Jod monobromid, 98% min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-6827158
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11303488
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039106.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7789-33-5 | BrI | 206.81 g/mol
Jodbromid anvendes til bromering af og til bestemmelse af anvendt jod. Ibr bruges i nogle typer jodometri. Det bruges også som et organisk syntesereagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-33-5
Molekylær formel BrI
Molekylvægt (g/mol) 206.81
MDL nummer MFCD00011353
InChI nøgle CBEQRNSPHCCXSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine monobromide, iodine bromide, iodobromine, iodine bromide ibr, unii-g0k622rd9n, iodinemonobromide, iodobromane, bromoiodine, jodmonobromid, hanus solution
PubChem CID 82238
IUPAC navn iodbroman
SMIL BrI
Tekniske data
Kogepunkt 116°C (decomposition)
Kemisk navn eller materiale Iodine bromide
Smeltepunkt 50° (sublimation)
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 98% min
Beilstein 3902973
Flammepunkt None
Opløselighedsinformation It is soluble in alcohol,water,ether,carbon disulfi,and glacial acetic acid.
Formel vægt 206.81
Følsomhed Light and moisture sensitive
Tæthed 4.416
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodine monobromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Iodine bromide