Få mere at vide
Jodmonobromid, 98% min
Artikelnummer. 11393478
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11393478 100 g 100g
11303488 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393478 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039106.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7789-33-5 | BrI | 206,81 g/mol
Jodbromid anvendes til bromering af og til bestemmelse af anvendt jod. Ibr bruges i nogle typer jodometri. Det bruges også som et organisk syntesereagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-33-5
Molekylær formel BrI
Molekylvægt (g/mol) 206.81
MDL nummer MFCD00011353
InChI nøgle CBEQRNSPHCCXSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine monobromide, iodine bromide, iodobromine, iodine bromide ibr, unii-g0k622rd9n, iodinemonobromide, iodobromane, bromoiodine, jodmonobromid, hanus solution
PubChem CID 82238
IUPAC navn iodbroman
SMIL BrI
Tekniske data
Kogepunkt 116 °C (dekomponering)
Kemisk navn eller materiale Iodine monobromide
Smeltepunkt 50° (sublimering)
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 100 g
Flammepunkt Ingen
Følsomhed Lys- og fugtfølsomt
Analyseprocentområde 98% min
Tæthed 4.416 g/mL
Beilstein 3902973
Opløselighedsinformation Det er opløseligt i alkohol, vand, æter, kulstofdisulfi og iseddikesyre.
Formel vægt 206.81
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodine monobromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Iodine bromide