Få mere at vide
Jodmonobromid, 98% min
Beskrivelse
Jodbromid anvendes til bromering af og til bestemmelse af anvendt jod. Ibr bruges i nogle typer jodometri. Det bruges også som et organisk syntesereagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 116 °C (dekomponering) |
| Kemisk navn eller materiale | Iodine bromide |
| Smeltepunkt | 50° (sublimering) |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 25 g |
| Analyseprocentområde | 98% min |
| Beilstein | 3902973 |
| Flammepunkt | Ingen |
| Opløselighedsinformation | Det er opløseligt i alkohol, vand, æter, kulstofdisulfi og iseddikesyre. |
| Formel vægt | 206.81 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Iodine monobromide
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Iodine bromide