Få mere at vide
Iodine (Iodine-Iodide), 0.00500 N (N/200), Ricca Chemical
Artikelnummer. 31750933
Skift visning
Mængde:
4 L
Artikelnummer. Mængde
31750933 4 L
1 options
Artikelnummer. 31750933 Leverandør Ricca Chemical Company Leverandørnr. R39705004C
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-09-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodine
CAS 7732-18-5, 7681-11-0, 7553-56-2
Fysisk form Liquid
Mængde 4 L
Molekylær formel I2
MDL nummer MFCD00011355 MFCD00164163
Synonym iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: Uendelig
InChI nøgle PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
SMIL II
IUPAC navn diiodine
Molekylvægt (g/mol) 253.81
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
Grad Laboratory
Lugt Karakteristisk svag jodlugt
Emballage Amber Glass Bottle
Udseende Mørkebrun væske