Få mere at vide
Iodine Indicator, Technical, Indicator Grade, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10614922 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Artikelnummer. 10614922
Brand: Fisher Chemical I/0505/50
Iodine Indicator, Technical, Indicator Grade
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer 3703398
Tekniske data
Emballage Plastic powder jar
Farve White
pH 5 to 7
Mængde 250 g
Fysisk form Powder