Få mere at vide
Iodine, Honeywell™
Artikelnummer. 15695860 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15695860 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 15695860 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 57652100G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tested according to Ph.Eur.
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodine
CAS 7553-56-2
Mængde 100 g
Molekylær formel I2
MDL nummer MFCD00011355 MFCD00164163
FN nummer UN3495
Beilstein 3587194
Synonym iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
InChI nøgle PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
SMIL II
IUPAC navn molecular iodine
Molekylvægt (g/mol) 253.81
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
Formel vægt 253.81g/mol
Procent renhed 99%
Damptryk 1 mmHg (38.7°C), 0.31 mmHg (25°C)
Tæthed Vapor Density: 9 (vs air)