Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Jodbestemmelseskolbe med konisk slibefuge
Artikelnummer. 10769481
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 mL
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10769481 100 mL
1 options
Artikelnummer. 10769481 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 03026037
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1705.00 DKK
    1347.04 DKK / Pakke med 10
    Spare 357.96 DKK
    20% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Lavet af DURAN™ borosilikatglas. Lenz Laborglasinstrumente™ Jodbestemmelseskolbe med konisk slebet led har en med en smal rørformet hals og en flad bund, der bruges til at manipulere opløsninger eller til at udføre titreringer.
  • Lavet af DURAN™ borosilikatglas
  • Med hul sekskantet prop
  • Med dimissioner
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale Borosilikatglas, Duran Glas
Højde (metrisk) Jodbestemmelseskolbe, 100 ml, 64 mm dia. Kolbe , 29/32 NS fatning , Duran Glas, med konisk slebet samling, inkluderer hul sekskantet prop NS 29/32, inskriptionsetiket
Inkluderer Hul sekskantet prop
Lukketype Hul sekskantet prop
Diameter (metrisk) Udvendig 64 mm