Få mere at vide
Jod, krystallinsk, 99,5%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iodine |
| Smeltepunkt | 183 °C til 186° (sublimering) |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 250 g |
| Analyseprocentområde | 99.5% |
| Tæthed | 4.93 |
| MDL nummer | MFCD00011355 MFCD00164163 |
| Synonym | iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode |
| IUPAC navn | molekylært jod |
| Formel vægt | 253.81 |