Få mere at vide
Jod koncentreret volumetrisk opløsning ampul, Reagecon
Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
1 Ampule
Pakningsstørrelse:
1 L
Beskrivelse
- Bruges til at lave 1 L 0,05 M (0,1 N) jod
- Titrant, Standard Titrant, Standard Solution, Standardized Solution, Reference Standard, Reference Materiale
- Nøjagtig, stabil, reproducerbar og fuldt faktoriseret.
- Titreringer udført med dette produkt, udviser defineret støkiometri, er kvantitative, etablerer en ligevægt, der er definitiv og hurtig og giver utvetydige resultater.
- Stabilitet er bevist (enten åbnet eller uåbnet) i dette produkts holdbarhed.
- Når produktet er nøjagtigt fortyndet til en liter i en målekolbe, kan det derefter bruges som en analytisk volumetrisk opløsning efter en specifikation af± 0,2 %.
- Produktet skal fortyndes nøjagtigt til en liter i en målekolbe under kontrollerede temperaturforhold for optimal ydeevne.
- Produktet er et reagens af kendt koncentration, der dispenseres fra en burette eller andet dispenseringsapparat til en prøve (analyt), indtil en reaktion mellem de to væsker vurderes at være fuldstændig.
- Kan bruges til manuelle titreringer eller automatiske titreringer for at bestemme slutpunkterne ved påvisning af en af flere egenskaber.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Accuracy 0.2% |
| Emballage | Ampul |
| Fysisk form | Væske |
| Koncentration | 0.05 M |
| Teknik | Titration |
| Mængde | 1 Ampule |