Få mere at vide
Iodine, Concentrated, For 0.05M/l Solution, Scharlab
Artikelnummer. 11384184
Skift visning
Mængde:
80 mL
Pakningsstørrelse:
1 ampul
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11384184 80 mL 1 ampul
1 options
Artikelnummer. 11384184 Leverandør Scharlab Leverandørnr. YO002200GA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Used in analytical chemistry, biochemistry and biology and as a disinfectant.
Concentrated solution of 0.5mol/l ± 0.1% can be used to prepare 1 liter of 0.05mol/l solution containing 12.690g I2.
  • Molecular Formula: I2
  • Molar Mass: 253.81g/mol
  • CAS: 7553-56-2
  • EIN ECS No.: 231-442-4
Tekniske data
CAS 7553-56-2
Fysisk form Løsning
Mængde 80 mL
Molekylær formel I2
MDL nummer MFCD00011355 MFCD00164163
Synonym iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
InChI nøgle PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
SMIL II
IUPAC navn dijod
Molekylvægt (g/mol) 253.81
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
Formel vægt 253.81g/mol
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.5mol/L (concentrated solution)
Tæthed 1.38g/cm3