Få mere at vide
Jodkoncentrat, For 1 L standardopløsning, 0,05 M I2 (0,1 N), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15685200 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15685200 6 x 1 Ea. Pakke med 6
15675200 1 Pc. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15685200 Leverandør Honeywell Fluka Leverandørnr. 380606X1EA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
for 1 L standardopløsning, 0,05 M I2 (0,1 N)
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-11-0 , 7553-56-2 , 7732-18-5 , 7732-18-5
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodine concentrate
Navn note For 1L standard solution, 0.05 M I2 (0.1 N)
CAS min % ≥50.0000%, ≥20.0000%
CAS Max % <70.0000%, <25.0000%
Fysisk form Koncentrere
Mængde 6 x 1 Ea.
Molekylær formel IK
Lineær formel I2
MDL nummer MFCD00011355
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3587194
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
InChI nøgle NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
SMIL [K+].[I-]
IUPAC navn kalium; jodid
Molekylvægt (g/mol) 166.003
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
Formel vægt 253.81
Emballage Ampul
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodine concentrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: iodine