Få mere at vide
Jodkoncentrat, til 1L standardopløsning, 0,05 M I2 (0,1 N), Solstice
Artikelnummer. 15675200
Skift visning
Mængde:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15675200 1 Pc. Hver
15685200 6 x 1 Ea. Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15675200 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 380601EA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    391.00 DKK
    129.10 DKK / Pakke med 1
    Spare 261.90 DKK
    66% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
for 1L standardløsning, 0,05 M I2 (0,1 N)
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-11-0 , 7553-56-2 , 7732-18-5
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodine concentrate
Mængde 1 Pc.
Molekylær formel I2
MDL nummer MFCD00011355 MFCD00164163
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3587194
Synonym iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
InChI nøgle PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
SMIL II
IUPAC navn dijod
Molekylvægt (g/mol) 253.81
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
Formel vægt 253,81 g/mol
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.05M
Emballage Ampul
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodine concentrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: iodine