Beskrivelse
Jodmonobromid er en interhalogenforbindelse, der bruges i nogle typer iodometri som en kilde til I + .
- Fremstillet i en ISO 9001-kompatibel facilitet i henhold til Eu. Ph. Kapitel 4 (4.1.1) retningslinjer
- Forsynet med et analysecertifikat og en etiket, der viser partiet og udløbsdatoen
- Klar til brug reagens eliminerer tid og arbejde med at forberede præcise reagenser og volumetriske opløsninger
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iodine monobromide |
| CAS | 7789-33-5, 64-19-7 |
| Farve | Orange-rød |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 1 L |
| Lugt | Eddike |
| Emballage | Indlysende |
| Molekylær formel | BrI |
| MDL nummer | MFCD00011353 |
| Synonym | iodine monobromide, iodine bromide, iodobromine, iodine bromide ibr, unii-g0k622rd9n, iodinemonobromide, iodobromane, bromoiodine, jodmonobromid, hanus solution |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- IODINE BROMIDE SOLUTION
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Acetic Acid, IodineBromide