Description
Solstice ACS-opløsningsmidler til generel laboratoriebrug er:
- en prissat løsning til anvendelser som preparativ HPLC, rengøring og organisk syntese
- velegnet til mindre krævende anvendelser som rutinemæssig isokratisk HPLC
- Variationer og mindskelse af problemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening
- alle opløsningsmidler testes for at opfylde ACS' generelle anvendelsesspecifikationer
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Iodine |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | 3495 |
| Beilstein | 3587194 |
| IUPAC navn | dijod |
| Formel vægt | 253,81 g/mol |
| Procent renhed | ≥99.8% |
| Grad | ACS-reagens |
| Damptryk | 0,31 mmHg (25 °C), 1 mmHg (38,7 °C) |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Iodine
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- H302+H312+H332-Farlig ved indånding, hudkontakt eller indånding
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H372-Forårsager organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.