Få mere at vide
Iodine, Reagent Grade, ≥99.8% (titration), Honeywell™
Artikelnummer. 15697900 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
500 g
1 kg
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15697900 100 g Glass Bottle 100g
15627910 50 g Glass Bottle 50g
15617910 500 g Glass Bottle 500g
15607910 1 kg Glass Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15697900 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor I3380100G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Reagent Grade,≥99.8% (titration)
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7553-56-2
Molekylær formel I2
Molekylvægt (g/mol) 253.81
MDL nummer MFCD00011355 MFCD00164163
InChI nøgle PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
IUPAC navn molecular iodine
SMIL II
Especificaciones
Kogepunkt 184°C (literature)
Kemisk navn eller materiale Iodine
Smeltepunkt 113°C (literature)
Navn note Reagent Grade, ≥99.8% (titration)
CAS Max % 100.0000%
Mængde 100 g
Lineær formel Fe2(SO4)3 · xH2O
FN nummer UN3495
Beilstein 3587194
Formel vægt 253.81
Procent renhed >99.8%
Grad Reagent
Emballage Glass Bottle
Tæthed 4.930 g/cm3; Vapor Density: 9 (vs air)
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.