Få mere at vide
Iodine, Reagent Grade, ≥99.8% (titration), Honeywell™
Shop alle Honeywell Research Chemicals produkterBeskrivelse
- ≥95% for general laboratory use.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iodine |
| Smeltepunkt | 113.5°C |
| Farve | Black |
| Fysisk form | Solid |
| Mængde | 50 g |
| FN nummer | UN3495 |
| Beilstein | 3587194 |
| Formel vægt | 253.81g/mol |
| Procent renhed | ≥99.8% (titration) |
| Lugt | Characteristic |
| Vis mere |