Få mere at vide
Jod, 99,5+%, ekstra rent, spejlreflekskamera, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10694722 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
10694722 100 g 100g
10500921 250 g 250g
10694912 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10694722 Supplier Fisher Chemical Supplier No. I/0450/48
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 7553-56-2
Molekylær formel I2
Molekylvægt (g/mol) 253.81
MDL nummer MFCD00011355 MFCD00164163
InChI nøgle PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
SMIL II
Specifications
Kogepunkt 185 °C
Smeltepunkt 113 °C
Farve Grå
pH 5.1
Fysisk form Fast stof
Mængde 100 g
IUPAC navn molekylært jod
Formel vægt 253,81 g/mol
Emballage Ravfarvet glasflaske
Damptryk 0,41 hPa 25
Tæthed Dampdensitet: 8,8
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Iodine
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Hazard Statement
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P273-Undgå udledning til miljøet.