Få mere at vide
Analytisk volumetrisk opløsning Jod, 0,1N, 0,05M, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11516793 Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. 11516793
Brand: Reagecon I2005F