Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Jod, 0,1N standardiseret opløsning
Artikelnummer. 11383757
Mængde:
1 L
4 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
Artikelnummer. 11383757
Brand: Thermo Scientific Chemicals 035634.K7
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7553-56-2 | I2 | 253.81 g/mol
Jod, 0,1N standardiseret opløsning bruges til nøjagtig volumetrisk analyse. Det bruges også som et desinfektionsmiddel og antibakterielt middel i opløsninger, tinkturer og salver.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7553-56-2
Molekylær formel I2
Molekylvægt (g/mol) 253.81
MDL nummer MFCD00011355 MFCD00164163
InChI nøgle PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
SMIL II
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodine
Fysisk form Liquid
Opløselighed Miscible with chloroform, carbon tetrachloride, carbon disulfide, cyclohexane, methanol, ethyl acetate, toluene, benzene, n-hexane, butan-2-ol, bromoethane, n-heptane, glycerol and diethyl ether
IUPAC navn diiodine
Mængde 4 L
Formel vægt 253.81
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Iodine: 1.3%, Potassium iodide: 2.5%, Water: 96.2%