Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Jod, 0,1N standardiseret opløsning
Beskrivelse
Jod, 0,1N standardiseret opløsning bruges til nøjagtig volumetrisk analyse. Det bruges også som et desinfektionsmiddel og antibakterielt middel i opløsninger, tinkturer og salver.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iodine |
| Fysisk form | Væske |
| Opløselighed | Blandet med chloroform, carbontetrachlorid, carbondisulfid, cyclohexan, methanol, ethylacetat, toluen, benzen, n-hexan, butan-2-ol, bromoethan, n-heptan, glycerol og diethylether |
| Type | Analytisk volumetrisk løsning |
| IUPAC navn | molekylært jod |
| Mængde | 1 L |
| Formel vægt | 253.81 |
| Grad | Standard |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Iodine: 1.3%, Potassium iodide: 2.5%, Water: 96.2% |