Få mere at vide
Jod, 0,1N (0,05M) standardopløsning
Artikelnummer. 10618693 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10618693 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10123510 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10618693 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 124220025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7553-56-2 | I2 | 253,81 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Volumetrisk standardløsning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7553-56-2 , 7681-11-0 , 7732-18-5
Molekylær formel I2
Molekylvægt (g/mol) 253.81
MDL nummer MFCD00011355 MFCD00164163
InChI nøgle PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
IUPAC navn dijod
SMIL II
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodine
Navn note 0.1N Standardløsning
Farve Brun
Fysisk form Væske
Mængde 2.5 L
Lineær formel I2
Fieser 01,495; 02,200; 03,159; 04,258; 05,346; 06,293; 07,179; 08,256; 09,248; 10,210; 11,261; 12,235; 13,133; 14,181; 15,172; 16,182; 17,153
Merck Index 15, 5057
Formel vægt 253.81
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.0998 to 0.1002N (20°C)
Emballage Glasflaske
Tæthed 1.0200g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodine, 0.1N standard solution
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.