Få mere at vide
Jod, 0,05 M/l opløsning, Scharlab
Click to view available options
Mængde:
1 L
Unit Size:
1 L
Description
Denne volumetriske opløsning blev kontrolleret ved hjælp af potentiometriske metoder under anvendelse af en natriumthiosulfat-standardopløsning, der også blev kontrolleret mod Scharlaus kaliumiodat-volumetriske standard. Scharlaus volumetriske standarder er direkte sporbare til standardreferencematerialerne fra NIST (National Institute of Standards and Technology, USA ).
- Molekylformel: I 2
- Molær masse: 253,81 g/mol
- CAS: 7553-56-2
- EIN ECS nr.: 231-442-4
- Faktor: 0,995 1,–005
Specifications
Specifications
| CAS | 7553-56-2 |
| Molekylær formel | I2 |
| MDL nummer | MFCD00011355 MFCD00164163 |
| Sammensætning | 1mL = 0.0127g I2 |
| Tæthed | 1.02g/cm3 |
| Synonym | iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode |
| InChI nøgle | PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | II |
| IUPAC navn | dijod |
| Molekylvægt (g/mol) | 253.81 |
| Show More |