Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Jod, 0,01N standardiseret opløsning
Artikelnummer. 11313767
Skift visning
Mængde:
1 l
4 l
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11313767 1 l 1 L
11303767 4 l 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11313767 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 035636.K2
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7553-56-2 | I2 | 253,81 g/mol
Jod, 0,01N standardiseret opløsning bruges til nøjagtig volumetrisk analyse. Det bruges også som et desinfektionsmiddel og antibakterielt middel i opløsninger, tinkturer og salver.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodine
CAS 7553-56-2, 7681-11-0, 7732-18-5
Damptryk 23 hPa (17 mm Hg) ved 20 °C
Fysisk form Væske
Molekylær formel I2
MDL nummer MFCD00011355 MFCD00164163
Farve Rød til Brun
Opløselighed Blandet med chloroform, carbontetrachlorid, carbondisulfid, cyclohexan, methanol, ethylacetat, toluen, benzen, n-hexan, butan-2-ol, bromoethan, n-heptan, glycerol og diethylether
InChI nøgle PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Type Analytisk volumetrisk løsning
SMIL II
IUPAC navn dijod
Molekylvægt (g/mol) 253.81
PubChem CID 807
Mængde 1 l
ChEBI CHEBI:17606
Formel vægt 253.81
Grad Standard
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Iodine: 0.13%; Potassium iodide: 2.5%; Water: 97.37%