Få mere at vide
Jodidstandard til ionkromatografi, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11995074 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
125 mL
500 mL
Emballage:
Triple-udvasket LDPE flaske
Pakningsstørrelse:
125ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11995074 125 mL Triple-udvasket LDPE flaske 125ml
11985074 500 mL Triple-udvasket LDPE flaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11995074 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. ASI92Y
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
JEG-1000 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-82-5 , 7732-18-5
Molekylær formel INa
Molekylvægt (g/mol) 149.894
InChI nøgle FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 5238
ChEBI CHEBI:33167
IUPAC navn natrium; jodid
SMIL [Na+].[I-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodide Standard
Navn note Til ionkromatografi
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
Koncentration eller sammensætningsnoter Op til 68 elementer scannes med fundne værdier for ICP og ICP-MS-standarder. Den fundne værdi af de spor af metalliske urenheder rapporteres på Analysecertifikatet.
CAS Max % 99.9, 0.1
Analyt- eller komponentnavne Sodium iodide,distilled water,conductivity or of similar purity
Teknik Ionkromatografi
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
Løsningstype Standardløsning
Type Certificeret referencemateriale
Element Natriumiodid
Opløsningsmiddel eller Matrix Vand
Mængde 125 mL
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1000mg/L
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug