Få mere at vide
Jodidstandard til ionkromatografi, SPEX CertiPrep™ Artikelnummer.: 11985074
Jodidstandard til ionkromatografi, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11985074 Shop alle SPEX Certiprep produkter
500 mL, Triple-udvasket LDPE flaske, 500ml
Mængde:
125 mL
500 mL
Emballage:
Triple-udvasket LDPE flaske
Pakningsstørrelse:
125ml
500ml
Artikelnummer. 11985074
Brand: SPEX Certiprep ASI92X
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
JEG-1000 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-82-5, 7732-18-5
Molekylær formel INa
Molekylvægt (g/mol) 149.894
InChI nøgle FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 5238
ChEBI CHEBI:33167
IUPAC navn natrium; jodid
SMIL [Na+].[I-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodide Standard
Navn note For Ion Chromatography
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
Koncentration eller sammensætningsnoter Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS Max % 99.9, 0.1
Analyt- eller komponentnavne Sodium iodide,distilled water,conductivity or of similar purity
Teknik Ion Chromatography
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Løsningstype Standard Solution
Type Certified Reference Material
Element Sodium Iodide
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Mængde 500 mL
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1000mg/L
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Jodidstandard til ionkromatografi, SPEX CertiPrep™ >