Få mere at vide
Jodid ISE standardløsning, Mettler Toledo™
Artikelnummer. 11977521
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11977521 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 11977521 Leverandør Mettler Toledo Online Leverandørnr. 51344776
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    981.00 DKK
    894.94 DKK / 500ml
    Spare 86.06 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Oversigt ISE standard I 1000 mg/L, 500 ml
Emballage 500 mL
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Mængde 500 mL