Få mere at vide
Jodid, ionkromatografi standardopløsning, Specpure™ I∣- 1000 μg/ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iodide, Ion chromatography standard solution |
| Navn note | I- 1000 μg/ml |
| Fysisk form | Væske |
| Type | Standard |
| Mængde | 100 mL |
| Grad | Specpure |