Få mere at vide
Iodide Iodate solution, Honeywell™
Artikelnummer. 15694770 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde unitSize
15694770 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 15694770 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 350031L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Volumetric, 1/64 M I2 (1/32N)
Honeywell´s high-quality titration products cover the complete titration workflow and include:
  • Solutions for volumetric titration (acids, bases, or salts)
  • Buffers available as concentrates or ready-to-use
  • Reagents for complexometry:
    • Aminopolycarboxylic acids (EDTA/NTA analogs)
    • Masking agents
  • Indicators for volumetric and complexometric titrations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodide Iodate solution
CAS 153507-24-5
Mængde 1 L
MDL nummer MFCD00011355
Beilstein 3587194