Få mere at vide
Jodid-iodat opløsning 0,0033 mol/L, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12983544 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12983544 1000 mL 1000ml
1 options
Artikelnummer. 12983544 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. VL 231 1000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodide-Iodate
Emballage Flaske
Koncentration 0.00333 M
Mængde 1000 mL