Få mere at vide
Jodid Jodat koncentrat, Til 1L standardopløsning, 1/128 M I2 (1/64N), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15615210 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15615210 1 Pc. Hver
15625210 6 x 1 Ea. Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15615210 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 380641EA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
til 1L standardopløsning, 1/128 M I2 (1/64N)
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-11-0 , 1310-58-3 , 7732-18-5
Molekylær formel IK
MDL nummer MFCD00011355
InChI nøgle NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
SMIL [K+].[I-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodide Iodate concentrate
Mængde 1 Pc.
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3587194
IUPAC navn kaliumiodid
Molekylvægt (g/mol) 166.00
Emballage Ampul
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodide Iodate concentrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium hydroxide