Få mere at vide
Jodid Jodat koncentrat, Til 1L standardopløsning, 0,05 M I2 (0,1N), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15695200 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15695200 1 Pc. Hver
15605210 6 x 1 Ea. Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15695200 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 380611EA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
for 1L standardopløsning, 0,05 M I2 (0,1N)
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-11-0 , 7553-56-2 , 7758-05-6 , 7732-18-5
Molekylær formel IK
MDL nummer MFCD00011355
InChI nøgle NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
SMIL [K+].[I-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodide Iodate concentrate
Mængde 1 Pc.
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3587194
IUPAC navn kaliumiodid
Molekylvægt (g/mol) 166.00
Emballage Ampul