Få mere at vide
Iodide (from NH4I) Standard: I- @ 10000 μg/mL in H2O, VHG™
Beskrivelse
Iodide (from NH4I) Standard: I- @ 10000 μg/mL in H2O
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iodide |
| CAS | 20461-54-5 |
| Metoder | Ion Chromatography/Wet Chemistry |
| Analyt- eller komponentnavne | Iodide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | I |
| Synonym | I− |
| InChI formel | InChI=1S/HI/h1H/p-1 |
| SMIL | [I-] |
| IUPAC navn | iodide |
| Vis mere |