missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Iodide (from NaI) Standard: I- @ 1000 μg/mL in H2O, VHG™

Artikelnummer. 16358857
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16358857 100 ml
17979004 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16358857 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGII100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications

Iodide (from NaI) Standard: I- @ 1000 μg/mL in H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Kemisk navn eller materiale Iodide
CAS 20461-54-5
Metoder Ion Chromatography
Analyt- eller komponentnavne Iodide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel I
Synonym I−
InChI formel InChI=1S/HI/h1H/p-1
SMIL [I-]
IUPAC navn iodide
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Molekylvægt (g/mol) 126.904
Mængde 100 ml
Formel vægt 126.904 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.