Få mere at vide
Jodsyre, TRC
Artikelnummer. 30389915
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30389915 10 g
1 options
Artikelnummer. 30389915 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI66672510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodic Acid
CAS 7782-68-5
Mængde 10 g
Molekylær formel HIO3
Synonym Hydrogen Iodate, Hydrogen Iodate (HIO3)
InChI formel InChI=1S/HIO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
SMIL OI(=O)=O
IUPAC navn Jodsyre
Molekylvægt (g/mol) 175.91
Formel vægt 175.897