Få mere at vide
Jodsyre, ACS, 99,5 % min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3208461
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 11355019
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 087681.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7782-68-5 | HIO3 | 175.91 g/mol
Jodsyre bruges i analytiske kemiske laboratorier til at standardisere opløsninger af både svage og stærke baser med methylrød eller methylorange som indikator. Det fungerer som et nøgleudgangsmateriale til at syntetisere natrium- eller kaliumiodat og derved øge jodindholdet i salt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7782-68-5
Molekylær formel HIO3
Molekylvægt (g/mol) 175.91
MDL nummer MFCD00011348
InChI nøgle FZAXZVHFYFGNBX-UHFFFAOYSA-M
Synonym unii-6u8j18jsbm, 6u8j18jsbm, iodicacid, monoiodic acid, caswell no. 499a, iodsaeure, trioxoiodic acid, iodic v acid, sodium iodate min
PubChem CID 24345
ChEBI CHEBI:24857
IUPAC navn lithium(1+)-iodat
SMIL [Li+].[O-][I](=O)=O
Tekniske data
Udseende Powder/chunks
Kemisk navn eller materiale Iodic Acid
Smeltepunkt 110°C (decomposition)
Tæthed 4.629 g/cm3
Følsomhed Lysfølsom
Analyseprocentområde 99.5%
Mængde 50 g
Fysisk form Pulver/stykker
Opløselighedsinformation Soluble in water and methanol.
Formel vægt 175.91
Grad ACS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodic acid, ACS
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Iodic acid