Få mere at vide
Jodsyre, ACS, 99,5 % min, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Jodsyre bruges i analytiske kemiske laboratorier til at standardisere opløsninger af både svage og stærke baser med methylrød eller methylorange som indikator. Det fungerer som et nøgleudgangsmateriale til at syntetisere natrium- eller kaliumiodat og derved øge jodindholdet i salt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Udseende | Powder/chunks |
| Kemisk navn eller materiale | Iodic Acid |
| Smeltepunkt | 110°C (decomposition) |
| Tæthed | 4.629 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Analyseprocentområde | 99.5% |
| Mængde | 250 g |
| Fysisk form | Pulver/stykker |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water and methanol. |
| Formel vægt | 175.91 |
| Vis mere |