Få mere at vide
Jodsyre, 99%
Artikelnummer. 11428990
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11428990 50 g 50g
11438990 100 g 100g
11448990 250 g 250g
11418990 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11428990 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11925.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7782-68-5 | ILiO3 | 181,84 g/mol
Jodsyre bruges i analytiske kemiske laboratorier til at standardisere opløsninger af både svage og stærke baser med methylrød eller methylorange som indikator. Det fungerer som et nøgleudgangsmateriale til at syntetisere natrium- eller kaliumiodat og derved øge jodindholdet i salt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Jodsyre bruges i analytiske kemiske laboratorier til at standardisere opløsninger af både svage og stærke baser med methylrød eller methylorange som indikator. Det fungerer som et nøgleudgangsmateriale til at syntetisere natrium- eller kaliumiodat og derved øge jodindholdet i salt.
Opløselighed Opløselig i
vand og methanol.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med reduktionsmidler, alkoholer og organiske materialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7782-68-5
Molekylær formel ILiO3
Molekylvægt (g/mol) 181.84
MDL nummer MFCD00011348
InChI nøgle FZAXZVHFYFGNBX-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 24345
ChEBI CHEBI:24857
IUPAC navn lithium(1+)-iodat
SMIL [Li+].[O-][I](=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodic acid
Smeltepunkt 110°C (decomposition)
Tæthed 4.629
Lugt Lugtfri
Følsomhed Lysfølsom
Mængde 50 g
FN nummer UN3085
Merck Index 14,5012
Synonym unii-6u8j18jsbm, 6u8j18jsbm, iodicacid, monoiodic acid, caswell no. 499a, iodsaeure, trioxoiodic acid, iodic v acid, sodium iodate min
Opløselighedsinformation Soluble in water and methanol.
Formel vægt 175.91
Procent renhed 99%