Få mere at vide
Jodsyre, 99,6%, ACS-reagens
Artikelnummer. 10751452 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10751452 100 g Glasflaske 100g
10509413 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10751452 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 423811000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    705.00 DKK
    684.34 DKK / 100g
    Spare 20.66 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7782-68-5 | ILiO3 | 181,84 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7782-68-5
Molekylær formel ILiO3
Molekylvægt (g/mol) 181.84
MDL nummer MFCD00011348
InChI nøgle FZAXZVHFYFGNBX-UHFFFAOYSA-M
Synonym unii-6u8j18jsbm, 6u8j18jsbm, iodicacid, monoiodic acid, caswell no. 499a, iodsaeure, trioxoiodic acid, iodic v acid, sodium iodate min
PubChem CID 24345
ChEBI CHEBI:24857
IUPAC navn lithium(1+)-iodat
SMIL [Li+].[O-][I](=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodic acid
Farve Hvid
Navn note Til analyse ACS
Smeltepunkt 110,0 °C
Tæthed 4.6200g/mL
Tungmetaller (som Pb) 10 ppm maks.
Emballage Glasflaske
Rester efter tænding 0,02% maks.
Specifik vægtfylde 4.62
Analyseprocentområde 99.6%
Mængde 100 g
Lineær formel HIO3
Fysisk form Krystallinsk pulver
Merck Index 15, 5056
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 2690 g/l (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i salpetersyre, opløselig i fortyndet alkohol, uopløselig i absolut alkohol, æter og kloroform
Formel vægt 175.91
Procent renhed 99.6%
Grad ACS-reagens