Få mere at vide
Jodsyre, 99,6 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10509413 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 10509413
Brand: Thermo Scientific Acros 423815000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7782-68-5 | ILiO3 | 181.84 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7782-68-5
Molekylær formel ILiO3
Molekylvægt (g/mol) 181.84
MDL nummer MFCD00011348
InChI nøgle FZAXZVHFYFGNBX-UHFFFAOYSA-M
Synonym unii-6u8j18jsbm, 6u8j18jsbm, iodicacid, monoiodic acid, caswell no. 499a, iodsaeure, trioxoiodic acid, iodic v acid, sodium iodate min
PubChem CID 24345
ChEBI CHEBI:24857
IUPAC navn lithium(1+)-iodat
SMIL [Li+].[O-][I](=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodic acid
Farve Hvid
Navn note For analysis ACS
Smeltepunkt 110.0°C
Tæthed 4.6200g/mL
Tungmetaller (som Pb) 10ppm max.
Emballage Glasflaske
Rester efter tænding 0.02% max.
Specifik vægtfylde 4.62
Analyseprocentområde 99.6%
Mængde 500 g
Lineær formel HIO3
Fysisk form Krystallinsk pulver
Merck Index 15, 5056
Opløselighedsinformation Solubility in water: 2690g/l (20°C). Other solubilities: soluble in nitric acid, soluble in diluted alcohol, insoluble in absolute alcohol, ether and, chloroform
Formel vægt 175.91
Procent renhed 99.6%
Grad ACS-reagens
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Iodic acid