Få mere at vide
Jodsyre, 99,5 %, til analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-43790 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
Artikelnummer. 10606432
Brand: Thermo Scientific Acros 206450500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7782-68-5 | ILiO3 | 181.84 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens til analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7782-68-5
Molekylær formel ILiO3
Molekylvægt (g/mol) 181.84
MDL nummer MFCD00011348
InChI nøgle FZAXZVHFYFGNBX-UHFFFAOYSA-M
Synonym unii-6u8j18jsbm, 6u8j18jsbm, iodicacid, monoiodic acid, caswell no. 499a, iodsaeure, trioxoiodic acid, iodic v acid, sodium iodate min
PubChem CID 24345
ChEBI CHEBI:24857
IUPAC navn lithium(1+)-iodat
SMIL [Li+].[O-][I](=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodic acid
Farve Hvid til beige
Navn note p.a.
Smeltepunkt 110.0°C
Tæthed 4.6200g/mL
Tungmetaller (som Pb) 10ppm max.
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 4.62
Analyseprocentområde 99.5%
Mængde 50 g
Lineær formel HIO3
Fysisk form Krystallinsk pulver
Merck Index 15, 5056
Opløselighedsinformation Solubility in water: 2690g/l (20°C). Other solubilities: soluble in nitric acid, soluble in diluted alcohol, insoluble in absolute alcohol, ether and, chloroform
Formel vægt 175.91
Procent renhed 99.5%
Grad Analyser