Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Iodic acid |
| Farve | Hvid til beige |
| Navn note | P.A. |
| Smeltepunkt | 110,0 °C |
| Tæthed | 4.6200g/mL |
| Tungmetaller (som Pb) | 10 ppm maks. |
| Emballage | Glasflaske |
| Specifik vægtfylde | 4.62 |
| Analyseprocentområde | 99.5% |
| Mængde | 50 g |
| Show More |