Få mere at vide
Jodsyre, 99,5 %, til analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10590964 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
Artikelnummer. 10590964
Brand: Thermo Scientific Acros 206450010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7782-68-5 | ILiO3 | 181.84 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens til analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7782-68-5
Molekylær formel ILiO3
Molekylvægt (g/mol) 181.84
MDL nummer MFCD00011348
InChI nøgle FZAXZVHFYFGNBX-UHFFFAOYSA-M
Synonym unii-6u8j18jsbm, 6u8j18jsbm, iodicacid, monoiodic acid, caswell no. 499a, iodsaeure, trioxoiodic acid, iodic v acid, sodium iodate min
PubChem CID 24345
ChEBI CHEBI:24857
IUPAC navn lithium(1+)-iodat
SMIL [Li+].[O-][I](=O)=O
Spécification
Kemisk navn eller materiale Iodic acid
Farve Hvid til beige
Navn note p.a.
Smeltepunkt 110.0°C
Tæthed 4.6200g/mL
Tungmetaller (som Pb) 10ppm max.
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 4.62
Analyseprocentområde 99.5%
Mængde 1 kg
Lineær formel HIO3
Fysisk form Krystallinsk pulver
Merck Index 15, 5056
Opløselighedsinformation Solubility in water: 2690g/l (20°C). Other solubilities: soluble in nitric acid, soluble in diluted alcohol, insoluble in absolute alcohol, ether and, chloroform
Formel vægt 175.91
Procent renhed 99.5%
Grad Analyser
Afficher plus Afficher moins
RUO– Kun brug til forskning
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis