Få mere at vide
Asecos™ IO90.195.120.PC.WDC Type 90 ION-PRO-90 sikkerhedsopbevaringsskab til lithium-ion-batterier
Artikelnummer. p-200007236 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Antal hylder:
3
4
5
6
Vægt (metrisk):
518 kg
525,5 kg
533 kg
540,5 kg
Inkluderer:
Skab og indvendigt udstyr, 3 fatningslister (EU), bundopsamlingssump
Skab og indvendigt udstyr, 4 fatningslister (EU), bundopsamlingssump
Skab og indvendigt udstyr, 5 fatningslister (EU), bundopsamlingssump
Skab og indvendigt udstyr, 6 fatningslister (EU), bundopsamlingssump
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal hylder Vægt (metrisk) Inkluderer
17946080 3 518 kg Skab og indvendigt udstyr, 3 fatningslister (EU), bundopsamlingssump
17936090 4 525,5 kg Skab og indvendigt udstyr, 4 fatningslister (EU), bundopsamlingssump
17906100 5 533 kg Skab og indvendigt udstyr, 5 fatningslister (EU), bundopsamlingssump
17976090 6 540,5 kg Skab og indvendigt udstyr, 6 fatningslister (EU), bundopsamlingssump
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17946080 Leverandør Asecos™ Leverandørnr. 4126904741391
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ION-PRO-90 Type 90 sikkerhedsopbevaringsskab leveres med perforerede hylder, fatningslister og bundopsamlingsbeholder.
  • Robust, højkvalitets, ridsefast ydre krop med pulverlakeret tekstureret overflade
  • Åbn begge døre på samme tid med kun én hånd
  • Integreret potentialfri alarmkontakt til stærkt anbefalet alarmvideresendelse
  • Fås som ekstraudstyr med relæmodul og modul til fjernsignalering
  • Dørene kan låses med cylinderlås (integration i eksisterende låsesystem mulig) og låsetilstandsindikator (rød/grøn)
  • Permanent låsning af dørene ved automatisk 2-punkts låsning
  • I tilfælde af en nødsituation, øjeblikkelig evakuering og transport af skabet til et sikkert sted udendørs
  • Justeringshjælpemidler for nemt at kompensere for ujævnt gulv
  • Røgdetektor og temperaturføler til branddetektering og videresendelse af alarm til bygningsstyringssystemet
  • Udsugningsenhed for at forhindre varmeopbygning under batteriopladning
  • Trykaflastning i hovedsektionen
  • 90 min. brandsikring udefra og inde (typetestet iht. EN 14470-1) og i mere end 90 min. brandmodstand for brande indefra og udefra
  • LED-display med visuel og hørbar alarm for hurtig indikation af nødsituationer uden at åbne skabslågerne
  • Brandslukningsanlæg udløses automatisk i tilfælde af brand inde i skabet
  • Perforerede hylder er lavet af pulverlakeret stålplade
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 14470-1, CE
Dybde (engelsk) Interiør 20.551 tommer.
Dybde (metrisk) Eksteriør 615 mm
Dybde (metrisk) interiør 522 mm
Mål (D x B x H) Indvendig 522 x 1050 x 1647 mm
Dimensioner (D x B x H) 615 x 1193 x 2224 mm
Dør stil Vinge
Til brug med (applikation) Sikker aktiv og passiv opbevaring af lithium-ion-batterier
Højde (engelsk) Interiør 64.842 tommer.
Højde (metrisk) Udvendig 2224 mm
Højde (metrisk) interiør 1647 mm
Inkluderer Skab og indvendigt udstyr, 3 fatningslister (EU), bundopsamlingssump
Bæreevne 75 kg
Model- IO90.195.120.PC.WDC
Antal døre 2
Antal hylder 3
Hylde Type Perforeret
Overfladebelægning Pulverlakeret, tekstureret
Vægt (engelsk) 1141.99 lb.
Vægt (metrisk) 518 kg
Bredde (engelsk) Interiør 41.339 tommer.
Bredde (metrisk) Udvendig 1193 mm
Bredde (metrisk) interiør 1050 mm
Farve Antracitgrå, Ensian blå
Dybde (engelsk) Eksteriør 24.213 tommer.
Højde (engelsk) Udvendig 87.559 tommer.
Højde (metrisk) åbning 500 til 520 mm
Materiale Gips, Stålplade
Produkttype Sikkerhedsopbevaringsskab
Bredde (engelsk) Udvendig 46.969 tommer.
Vis mere Vis mindre
Kun til indendørs brug.