Få mere at vide
asecos™ IO90.078.059.057.U9.S Type 90 ION-CHARGE-90 sikkerhedsopbevaringsskab til lithium-ion-batterier
Artikelnummer. 17926070 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Inkluderer:
Skab og indvendigt udstyr, 2 fatningslister (EU)
Artikelnummer. Inkluderer
17926070 Skab og indvendigt udstyr, 2 fatningslister (EU)
1 options
Artikelnummer. 17926070 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 3935424739368
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ION-CHARGE-90 Type 90 sikkerhedsopbevaringsskab med to skuffer og fatningslister.
  • Skuffen forbliver åben i enhver position, indersiden af skuffen helt synlig, for adgang til alle beholdere
  • Skuffe monteret med jordledning inkluderer klemme som standard, tætningssvejset sump
  • Skuffer er selvlukkende i tilfælde af brand
  • Låsbare skuffer med cylinderlås og låsetilstandsindikator (rød/grøn)
  • Integreret transportbase til intern transport
  • 90 min. brandsikring udefra og inde (typetestet iht. EN 14470-1) og i mere end 90 min. brandmodstand for brande indefra og udefra
  • Indeholder: 1 skuffe med 50 kg bæreevne, 1 skuffe med 25 kg bæreevne, 2 fatningslister
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 14470-1, CE
Dybde (engelsk) Interiør 17.795 tommer.
Dybde (metrisk) Eksteriør 574 mm
Dybde (metrisk) interiør 452 mm
Mål (D x B x H) Indvendig 452 x 470 x 582 mm
Dimensioner (D x B x H) 574 x 593 x 780 mm
Dør stil Skuffe
Til brug med (applikation) Sikker aktiv og passiv opbevaring af lithium-ion-batterier
Højde (engelsk) Interiør 22.913 tommer.
Højde (metrisk) Udvendig 780 mm
Højde (metrisk) interiør 582 mm
Inkluderer Skab og indvendigt udstyr, 2 fatningslister (EU)
Bæreevne 25 til 50 kg
Model- IO90.078.059.057.U9.S
Antal døre 1
Antal hylder 2
Hylde Type Skuffe
Overfladebelægning Pulverlakeret, tekstureret
Vægt (engelsk) 354.944 lb.
Vægt (metrisk) 161 kg
Bredde (engelsk) Interiør 18.504 tommer.
Bredde (metrisk) Udvendig 593 mm
Bredde (metrisk) interiør 470 mm
Farve Antracitgrå, Ensian blå
Dybde (engelsk) Eksteriør 22.598 tommer.
Højde (engelsk) Udvendig 30.709 tommer.
Højde (metrisk) åbning 582 mm
Materiale Gips, Stålplade
Produkttype Sikkerhedsskab til opbevaring
Bredde (engelsk) Udvendig 23.347 tommer.
Vis mere Vis mindre
Kun til indendørs brug.