Få mere at vide
Invitrogen™ Invivofectamine™ 3.0 Reagens
Artikelnummer. 15421144
Antal reaktioner:
10
50 reaktioner
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Artikelnummer. 15421144
Brand: Invitrogen™ IVF3005
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
En animalsk oprindelsesfri lipidnanopartikel designet til høj effektivitet in vivo levering af siRNA og miRNA til museleverceller efter haleveneinjektion
Bruger Invivofectamine™ 3.0 Reagens
Invitrogen™ Invivofectamine™ 3.0-reagens er ideelt egnet til in vivo- levering af siRNA- og miRNA-duplekser. Invivofectamine™ 3.0/RNA-komplekser leveres ved hjælp af en lav-volumen, lavtryksmetode uden toksicitet og ingen stressrespons hos dyret. Invivofectamine™ 3.0 kan også kombineres med BLOCK-iT™ fluorescerende kontroller til at spore biofordelingen af siRNA eller miRNA.
Kun til forskningsbrug. Ikke til brug i diagnostiske procedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Celletype Hepatocytter
Format Kit
Prøvetype Syntetisk siRNA, siRNA, miRNA, RNAi
Transfektionsteknik Lipidbaseret transfektion, lipidnanopartikler, LNP'er
Arter Små dyremodeller
Til brug med (applikation) Transfektion
Antal reaktioner 50 reaktioner
Produktlinje Invivofectamine
Produkttype Reagens
Mængde 50 reaktioner
RNAi type siRNA, miRNA
Serum kompatibel Ja
Forsendelsestilstand Tøris