Få mere at vide
Invitrogen™ Invivofectamine™ 3.0 Reagens
Artikelnummer. 15331018
Skift visning
Antal reaktioner:
10
50 reaktioner
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
15331018 10 Hver
15421144 50 reaktioner 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15331018 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. IVF3001
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
En animalsk oprindelsesfri lipidnanopartikel designet til høj effektivitet in vivo levering af siRNA og miRNA til museleverceller efter haleveneinjektion
Bruger Invivofectamine™ 3.0 Reagens
Invitrogen™ Invivofectamine™ 3.0-reagens er ideelt egnet til in vivo- levering af siRNA- og miRNA-duplekser. Invivofectamine™ 3.0/RNA-komplekser leveres ved hjælp af en lav-volumen, lavtryksmetode uden toksicitet og ingen stressrespons hos dyret. Invivofectamine™ 3.0 kan også kombineres med BLOCK-iT™ fluorescerende kontroller til at spore biofordelingen af siRNA eller miRNA.
Kun til forskningsbrug. Ikke til brug i diagnostiske procedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Celletype Hepatocytter
Prøvetype Syntetisk siRNA, siRNA, miRNA, RNAi
Transfektionsteknik Lipidbaseret transfektion, lipidnanopartikler, LNP'er
Arter Små dyremodeller
Til brug med (applikation) Transfektion
Antal reaktioner 10
Produktlinje Invivofectamine
Produkttype Reagens
Mængde 10 reaktioner
RNAi type siRNA, miRNA
Serum kompatibel Ja
Forsendelsestilstand Tøris